Läs mer
P 3000: P @ 3000 mg/kg i 30 cSt olja (VISC30)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphorus |
| CAS | 7723-14-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Phosphorus |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | P |
| Koncentration | 3000 mg/kg |
| Synonym | P |
| InChI formel | InChI=1 S/P |
| Lösningstyp | Blandning |
| LEDER | [P] |
| Visa mer |