Läs mer
P-3FAX-Neu5Ac, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | P-3FAX-Neu5Ac |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30FNO14/c1-9(25)24-16-18(17(35-12(4)28)15(34-11(3)27)8-33-10(2)26)38-22(21(31)32-7,37-14(6)30)20(23)19(16)36-13(5)29/h15-20H,8H2,1-7H3,(H,24,25)/t15-,16?,17-,18?,19?,20?,22?/m1/s1 |
| Formel vikt | 551.165 |