Beskrivning
- Trycktekniker: Punktmatris
- Utskriftshastighet: Upp till 10 mm/s
- Streckkodsgenerering: Nej
- Gränssnitt: Ethernet; RS-232; USB-enhet
- Operativsystem: Engelska
- Teckenuppsättning: IBM/DOS, ANSI/WIN, UTF-8
- Inbyggd realtidsklocka: Nej
Specifikationer
Specifikationer
| Elektriska krav | 100 till 240 VAC 50/60 Hz |
| Material | Tryckning: Standardpapper (papper, kontinuerlig etikett) |
| Språk | Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, ryska, German, French, Italian, Spanish, Russian |
| Vikt (metrisk) | 1.25 kg |
| Typ | P52-RUE-skrivare |