Läs mer
p-Acetoxyacetofenon, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | p-Acetoxyacetophenone |
| CAS | 13031-43-1 |
| Molekylformel | C10H10O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-[4-(acetyloxy)phenyl]-Ethanone, 4’-hydroxy-Acetophenone acetate, 1-[4-(Acetyloxy)phenyl]ethanone, 4-Acetoxyacetophenone, 4-Acetylphenyl acetate, 4’-Acetoxyacetophenone, NSC 41974, p-Acetylphenyl acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c1-7(11)9-3-5-10(6-4-9)13-8(2)12/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | (4-acetylfenyl) acetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.18 |
| Formel vikt | 178.063 |