Läs mer
p-Acetoxyacetofenon, TRC
Produktkod. 30323311
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30323311 10 g
1 options
Produktkod. 30323311 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA01210010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Acetoxyacetophenone
CAS 13031-43-1
Molekylformel C10H10O3
Kvantitet 10 g
Synonym 1-[4-(acetyloxy)phenyl]-Ethanone, 4’-hydroxy-Acetophenone acetate, 1-[4-(Acetyloxy)phenyl]ethanone, 4-Acetoxyacetophenone, 4-Acetylphenyl acetate, 4’-Acetoxyacetophenone, NSC 41974, p-Acetylphenyl acetate
InChI formel InChI=1S/C10H10O3/c1-7(11)9-3-5-10(6-4-9)13-8(2)12/h3-6H,1-2H3
LEDER CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC-namn (4-acetylfenyl) acetat
Molekylvikt (g/mol) 178.18
Formel vikt 178.063