missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
p-(Allyloxy)benzyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-(Allyloxy)benzyl Alcohol |
| CAS | 3256-45-9 |
| Molekylformel | C10H12O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-(2-Propenyloxy)benzenemethanol, 4-(Allyloxy)benzyl Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-2-7-12-10-5-3-9(8-11)4-6-10/h2-6,11H,1,7-8H2 |
| LEDER | C=CCOC1=CC=C(CO)C=C1 |
| IUPAC-namn | (4-prop-2-enoxyphenyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.2 |
| Formel vikt | 164.08 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?