Läs mer
p-Amino-L-phenylalanine, TRC
Produktkod. 30179544
Change view
Kvantitet:
2.5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30179544 25 g -
30179189 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30179544 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA62237625G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 943-80-6
Molekylformel C9H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 180.2
Synonym 4-Amino-L-phenylalanine, L-3-(p-Aminophenyl)alanine, 4-Amino-L-phenylalanine, 4-Aminophenylalanine, Aminophenylalanine, L-(+)-p-Aminophenylalanine, L-4-Aminophenylalanine;
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-aminophenyl)propanoic acid
LEDER N[C@@H](Cc1ccc(N)cc1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Amino-L-phenylalanine
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,10-11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Kvantitet 25 g
Formel vikt 180.0899