Läs mer
p-aminobensoesyra, 99,82 %, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Aminobenzoic acid |
| Färg | Vitt |
| Densitet | 1.374g/mL |
| Kvantitet | 100 g |
| Formel vikt | 137.1 |
| Procent renhet | 99.82% |
| Fysisk form | Pulver |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- p-Aminobenzoic Acid
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).