Läs mer
p-aminobensoesyra, 99+%, fri syra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11458190 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458190 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11458190 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210256990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1670.00 SEK
    1589.07 SEK / 500g
    Save 80.93 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Aminobenzoic Acid
Namnnotering Fri syra
CAS 150-13-0
Färg Vitt
Densitet 1.374g/mL
Analysprocentintervall 99+%
Molekylformel C7H7NO2
MDL-nummer MFCD00007894
Kvantitet 500 g
Synonym p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
InChI-nyckel ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
IUPAC-namn 4-aminobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 137.14
PubChem CID 978
ChEBI CHEBI:30753
Formel vikt 137.1
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • p-Aminobenzoic Acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).