Läs mer
p-aminobensoesyra, 99+%, MP Biomedicals
Produktkod. 11435052 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11435052 25 g 25g
11415052 1 g 1g
11425052 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435052 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219461925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5005.00 SEK
    4767.20 SEK / 25g
    Save 237.80 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 150-13-0
Molekylformel C7H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 137.14
MDL-nummer MFCD00007894
InChI-nyckel ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
PubChem CID 978
ChEBI CHEBI:30753
IUPAC-namn 4-aminobensoesyra
LEDER NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Aminobenzoic Acid, 99+%
Namnnotering Fri syra
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Formel vikt 137.1
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Kristallint pulver