Läs mer
p-Aminophenyl Arsenoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Aminophenyl Arsenoxide |
| CAS | 1122-90-3 |
| Molekylformel | C6 H6 As N O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzenamine, 4-arsenoso-, Aniline, p-arsenoso- (6CI,7CI,8CI), 4-Arsenosobenzenamine, (4-Aminophenyl)arsine oxide, (p-Aminophenyl)arsenoxide, NSC 10876, p-Arsenosoaniline, p-Aminophenyl arsenoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6AsNO/c8-6-3-1-5(7-9)2-4-6/h1-4H,8H2 |
| LEDER | Nc1ccc(cc1)[As]=O |
| IUPAC-namn | 4-arsorosoaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.04 |
| Formel vikt | 182.9665 |