missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Aminophenylarsonic Acid |
| CAS | 98-50-0 |
| Molekylformel | C6H8AsNO3 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | p-arsanilic acid, arsanilic acid, 4-arsanilic acid, 4-aminophenyl arsonic acid, 4-aminobenzenearsonic acid, atoxylic acid, p-aminobenzenearsonic acid, aminophenylarsine acid, p-anilinearsonic acid, pro-gen |
| InChI-nyckel | XKNKHVGWJDPIRJ-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CC(=CC=C1N)[As](=O)(O)O |
| IUPAC-namn | (4-aminophenyl)arsonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.056 |
| PubChem CID | 7389 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?