Läs mer
p-aminosalicylsyra natriumsaltdihydrat, ca. 99 %, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Aminosalicylic Acid Sodium Salt Dihydrate |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | ungefär 99 % |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 211.15 |
| Fysisk form | Fast |