Läs mer
p-Aminosulfonyldihydrocinnamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Aminosulfonyldihydrocinnamic Acid |
| CAS | 90610-69-8 |
| Molekylformel | C9H11NO4S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-(4-Sulfamoyl-Phenyl)-Propionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO4S/c10-15(13,14)8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,11,12)(H2,10,13,14) |
| LEDER | NS(=O)(=O)c1ccc(CCC(=O)O)cc1 |
| IUPAC-namn | 3-(4-sulfamoylphenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.25 |
| Formel vikt | 229.0409 |