Läs mer
P-Anisaldehyde, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10489160 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10489160 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 10489160 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/7490/PB05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 123-11-5
Smältpunkt -1°C
pH 7
Kokpunkt 248°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Molekylformel C8H8O2
MDL-nummer 3385
Kvantitet 100 mL
InChI-nyckel ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=C(C=O)C=C1
IUPAC-namn 4-methoxybenzaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 136.15
Ångdensitet 4.7
Formel vikt 136.15g/mol
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • p-Anisaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.