Läs mer
p-Anisaldehyd, 99+%
Produktkod. 10676092 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10676092 500 mL Glasflaska 500ml
10355830 5 mL Glasflaska 5ml
10010680 100 mL Glasflaska -
11309881 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10676092 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 104805000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1891.75 SEK
    1698.65 SEK / 500ml
    Save 193.10 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 123-11-5 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-11-5
Molekylformel C8H8O2
Molekylvikt (g/mol) 136.15
MDL-nummer MFCD00003385
InChI-nyckel ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisaldehyde, anisaldehyde, anisic aldehyde, p-methoxybenzaldehyde, 4-anisaldehyde, aubepine, p-anisic aldehyde, p-formylanisole, benzaldehyde, 4-methoxy, crategine
PubChem CID 31244
ChEBI CHEBI:28235
IUPAC-namn 4-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Anisaldehyde
Namnnotering 99+%
Smältpunkt -1 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1210g/mL, 1.121
Kokpunkt 248 °C till 249 °C
Flampunkt 116 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H4CHO
Brytningsindex 1,5710 till 1,574
Kvantitet 500 mL
Beilstein 08,67
Merck Index 15,656
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 2 g/L (20 °C). Andra lösligheter: blandbar med alkohol och eter, löslig i 5 volymer av 50% alkohol, löslig i de flesta organiska lösningsmedel
Viskositet 4,1 mPa (25 °C)
Formel vikt 136.15
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.