Läs mer
p-Anisaldehyd-dimetylacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10723085 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10723085 500 g Glasflaska 500g
10554521 25 g Glasflaska 25g
10153291 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10723085 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 352295000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2186-92-7 | C10H14O3 | 182.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2186-92-7
Molekylformel C10H14O3
Molekylvikt (g/mol) 182.22
MDL-nummer MFCD00036507
InChI-nyckel NNHYAHOTXLASEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dimethoxymethyl-4-methoxybenzene, p-anisaldehyde dimethyl acetal, anisaldehyde dimethyl acetal, 4-methoxybenzaldehyde dimethyl acetal, p-dimethoxymethyl anisole, benzene, 1-dimethoxymethyl-4-methoxy, p-anisaldehydedimethylacetal, unii-xte77a5et4, anisicaldehyde dimethylacetal, p-anisaldehyde dimethylacetal
PubChem CID 75140
IUPAC-namn 1-(dimetoximetyl)-4-metoxibensen
LEDER COC(OC)C1=CC=C(OC)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Anisaldehyde dimethyl acetal
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0680g/mL, 1.068
Kokpunkt 235.0°C
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5045 to 1.5065
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,soluble in common organic solvents
Formel vikt 182.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.