Läs mer
p-Anisinsyra, 98 %
Produktkod. 13418378 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13418378 5 kg Plast trumma 5kg
10686352 100 g Plastflaska 100g
10686542 250 g Plastflaska 250g
10654822 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13418378 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 152370051
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 100-09-4 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-09-4
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00002542
InChI-nyckel ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisic acid, anisic acid, p-methoxybenzoic acid, draconic acid, 4-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy, anisic acid, para, 4-methoxybenzoate, para-anisic acid, anisic acid, p-isomer
PubChem CID 7478
ChEBI CHEBI:40813
IUPAC-namn 4-metoxibensoesyra
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Anisic acid
Namnnotering 98%
Smältpunkt 181,0 °C till 186,0 °C
Färg Beige-grå till vit
Kokpunkt 275,0 °C
Flampunkt 185 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Plast trumma
Linjär formel CH3OC6H4CO2H
Brytningsindex 1,5710 till 1,5760
Kvantitet 5 kg
Beilstein 10,IV,346
Merck Index 15,659
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,3 g/L (20 c). Andra lösligheter: fritt lösliga i alkohol, eter, kloroform och etylacetat
Formel vikt 152.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.