Läs mer
p-Anisinsyra, TRC
Produktkod. 30334773
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30334773 5 g
1 options
Produktkod. 30334773 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6733005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Anisic Acid
CAS 100-09-4
Molekylformel C8 H8 O3
Kvantitet 5 g
Synonym p-Anisic acid (6CI,7CI,8CI), 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid, Anisic acid, Dermosoft 688, Draconic acid, NSC 32742, NSC 7926, p-Methoxybenzoic acid
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
LEDER COc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-namn 4-metoxibensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Formel vikt 152.0473