Läs mer
p-Anisidine, 99%
Produktkod. 11494363
Kvantitet:
100 g
500 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
500g
Produktkod. 11494363
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10946.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 104-94-9 | C7H9NO | 123.155 g/mol
p-anisidin används vid framställning av azofärgämnen. Det används också för biokemisk forskning och i organisk syntes. Vidare används det för att detektera omättade aldehyder. Det används också vid testning av livsmedelskvalitet. Utöver detta används det vid framställning av 1-metoxi-4-trans-styryl-bensen genom att reagera med vinylbensen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
p-Anisidin används vid framställning av azofärgämnen. Det används också för biokemisk forskning och i organisk syntes. Vidare används det för att detektera omättade aldehyder. Det används också vid testning av livsmedelskvalitet. Utöver detta används det vid framställning av 1-metoxi-4-trans-styryl-bensen genom att reagera med vinylbensen.
Löslighet
Löslig i aceton, bensen, eter och etanol. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, syraklorider, syraanhydrider och kloroformater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-94-9
Molekylformel C7H9NO
Molekylvikt (g/mol) 123.155
MDL-nummer MFCD00007864
InChI-nyckel BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisidine, 4-anisidine, 4-methoxybenzenamine, 4-aminoanisole, p-aminoanisole, para-anisidine, p-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzeneamine, p-anisylamine
PubChem CID 7732
ChEBI CHEBI:82388
IUPAC-namn 4-metoxianilin
LEDER COC1=CC=C(C=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Anisidine
Smältpunkt 56°C to 60°C
Densitet 1.089
Kokpunkt 240°C to 243°C
Flampunkt 122°C (251°F)
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 471556
Merck Index 14,667
Löslighetsinformation Soluble in acetone,benzene,ether and ethanol. Insoluble in water.
Formel vikt 123.16
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.