Läs mer
p-Anisidin, 99 %
Produktkod. 11498690
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498690 500 g 500g
11488690 100 g 100g
11494363 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498690 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10946.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 104-94-9 | C7H9NO | 123,155 g/mol
p-anisidin används vid framställning av azofärgämnen. Det används också för biokemisk forskning och i organisk syntes. Vidare används det för att detektera omättade aldehyder. Det används också vid testning av livsmedelskvalitet. Utöver detta används det vid framställning av 1-metoxi-4-trans-styryl-bensen genom att reagera med vinylbensen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
p-Anisidin används vid framställning av azofärgämnen. Det används också för biokemisk forskning och i organisk syntes. Vidare används det för att detektera omättade aldehyder. Det används också vid testning av livsmedelskvalitet. Utöver detta används det vid framställning av 1-metoxi-4-trans-styryl-bensen genom att reagera med vinylbensen.
Löslighet
Löslig i aceton, bensen, eter och etanol. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, syraklorider, syraanhydrider och kloroformater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-94-9
Molekylformel C7H9NO
Molekylvikt (g/mol) 123.155
MDL-nummer MFCD00007864
InChI-nyckel BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisidine, 4-anisidine, 4-methoxybenzenamine, 4-aminoanisole, p-aminoanisole, para-anisidine, p-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzeneamine, p-anisylamine
PubChem CID 7732
ChEBI CHEBI:82388
IUPAC-namn 4-metoxianilin
LEDER COC1=CC=C(C=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Anisidine
Smältpunkt 56 °C till 60 °C
Densitet 1.089
Kokpunkt 240 °C till 243 °C
Flampunkt 122 °C (251 °F)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 471556
Merck Index 14,667
Löslighetsinformation Löslig i aceton, bensen, eter och etanol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 123.16
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • p-Anisidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Anisidine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.