Läs mer
p-Anisidin, 99 %
Produktkod. 10763631 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10763631 250 g Glasflaska 250g
10446900 5 g Glasflaska 5g
10030700 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10763631 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 104832500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.61 SEK
    409.65 SEK / 250g
    Save 69.96 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 104-94-9 | C7H9NO | 123,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-94-9 , 90-04-0
Molekylformel C7H9NO
Molekylvikt (g/mol) 123.15
MDL-nummer MFCD00007864
InChI-nyckel BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisidine, 4-anisidine, 4-methoxybenzenamine, 4-aminoanisole, p-aminoanisole, para-anisidine, p-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzeneamine, p-anisylamine
PubChem CID 7732
ChEBI CHEBI:82388
IUPAC-namn 4-metoxianilin
LEDER COC1=CC=C(C=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Anisidine
Namnnotering 99%
Smältpunkt 56,0 °C till 59,0 °C
Färg Brun till grå
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 240,0 °C till 243,0 °C
Flampunkt 122 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H4NH2
Kvantitet 250 g
Beilstein 13, 435
Merck Index 14, 667
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 21 g/L (20 °C). Andra lösligheter: fritt lösliga i metanol, etanol och eter, lösliga i aceton och bensen
Formel vikt 123.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver, granuler eller flisor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • p-Anisidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P330-Skölj munnen.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Anisidine, o-Anisidine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.