Läs mer
p-Anisidine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15858280
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15858280 500 g 500g
15848280 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15858280 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8004580500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-94-9
Specifikationer
Smältpunkt 55°C to 58°C
Densitet 1.06 g/cm3 at 63°C
Molekylformel 4-(CH3O)C6H4NH2
MDL-nummer MFCD00007864
Kvantitet 500 g
Synonym p-Anisidine, 4-Methoxyaniline, 4-Aminoanisole, 4-Aminophenyl methyl ether, p-Anisidine
Molekylvikt (g/mol) 123.15