Läs mer
p-Anisidine, TRC
Produktkod. 30336622
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30336622 10 g
1 options
Produktkod. 30336622 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA67350510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Anisidine (4-Methoxyaniline)
CAS 104-94-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C7 H9 N O
Kvantitet 10 g
Synonym p-Anisidine (8CI), 4-Methoxybenzenamine, 1,4-Anisidine, 1-Amino-4-methoxybenzene, 4-Aminoanisole, 4-Aminomethoxybenzene, 4-Methoxy-1-aminobenzene, 4-Methoxyaniline, 4-Methoxylaniline, 4-Methoxyphenylamine, Anisidine, Methyl 4-aminophenyl ether, NSC 7921, p-Aminoanisole, p-Aminomethoxybenzene, p-Anisidine, p-Anisylamine, p-Methoxyaniline, p-Methoxyphenylamine
InChI formel InChI=1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3
LEDER COc1ccc(N)cc1
IUPAC-namn 4-metoxianilin
Molekylvikt (g/mol) 123.15
Formel vikt 123.0684