Läs mer
p-Anisidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Anisidine (4-Methoxyaniline) |
| CAS | 104-94-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7 H9 N O |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | p-Anisidine (8CI), 4-Methoxybenzenamine, 1,4-Anisidine, 1-Amino-4-methoxybenzene, 4-Aminoanisole, 4-Aminomethoxybenzene, 4-Methoxy-1-aminobenzene, 4-Methoxyaniline, 4-Methoxylaniline, 4-Methoxyphenylamine, Anisidine, Methyl 4-aminophenyl ether, NSC 7921, p-Aminoanisole, p-Aminomethoxybenzene, p-Anisidine, p-Anisylamine, p-Methoxyaniline, p-Methoxyphenylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(N)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-metoxianilin |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.15 |
| Visa mer |