Läs mer
p-Anisidinium Chloride, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 20265-97-8 |
| Smältpunkt | 217°C to 220°C |
| Molekylformel | 4-(CH3O)C6H4NH3Cl |
| MDL-nummer | MFCD00036388 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | p-Anisidinium chloride, p-Anisidinium chloride, 4-Methoxyanilinium chloride, p-Anisidinium chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.61 |
| Kvalitet | Research |