Läs mer
p-Anisilklorodifenylmetan, 97 %
Produktkod. 10429070 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10429070 25 g Glasflaska 25g
10714281 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10429070 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 156560250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14470-28-1 | C20H17ClO | 308,8 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14470-28-1
Molekylformel C20H17ClO
Molekylvikt (g/mol) 308.8
MDL-nummer MFCD00000814
InChI-nyckel OBOHMJWDFPBPKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxytriphenylchloromethane, 4-methoxytrityl chloride, 4-methoxytriphenylmethyl chloride, 4-monomethoxytrityl chloride, mmtrcl, p-chlorodiphenylmethyl anisole, p-anisylchlorodiphenylmethane, 1-chlorodiphenylmethyl-4-methoxybenzene, chloro 4-methoxyphenyl methylene dibenzene, 4-methoxytritylchloride
PubChem CID 84462
IUPAC-namn 1-[klor(difenyl)metyl]-4-metoxibensen
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Anisylchlorodiphenylmethane
Namnnotering 97%
Smältpunkt 121.0°C to 125.0°C
Analysprocentintervall 96% min
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H4C(C6H5)2Cl
Kvantitet 25 g
Beilstein 06, 713
Formel vikt 308.8
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.