Läs mer
p-Arsanilic acid, 98%
Produktkod. 11450448
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450448 500 g 500g
11440448 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11450448 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24595.36
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 98-50-0 | C6H8AsNO3 | 217.056 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-50-0
Molekylformel C6H8AsNO3
Molekylvikt (g/mol) 217.056
MDL-nummer MFCD00007819
InChI-nyckel XKNKHVGWJDPIRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-arsanilic acid, arsanilic acid, 4-arsanilic acid, 4-aminophenyl arsonic acid, 4-aminobenzenearsonic acid, atoxylic acid, p-aminobenzenearsonic acid, aminophenylarsine acid, p-anilinearsonic acid, pro-gen
PubChem CID 7389
ChEBI CHEBI:49477
IUPAC-namn (4-aminophenyl)arsonic acid
LEDER C1=CC(=CC=C1N)[As](=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Arsanilic acid
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3465
Beilstein 1102334
Merck Index 14,792
Formel vikt 217.06
Procent renhet 98%