missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
p-Azidoacetophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Azidoacetophenone |
| CAS | 20062-24-2 |
| Molekylformel | C8 H7 N3 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N3O/c1-6(12)7-2-4-8(5-3-7)10-11-9/h2-5H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1ccc(cc1)N=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | 1-(4-azidophenyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.16 |
| Formel vikt | 161.0589 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?