missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
p-Azidophenacyl Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Azidophenacyl Bromide |
| CAS | 57018-46-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8 H6 Br N3 O |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BrN3O/c9-5-8(13)6-1-3-7(4-2-6)11-12-10/h1-4H,5H2 |
| LEDER | BrCC(=O)c1ccc(cc1)N=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | 1-(4-azidophenyl)-2-bromoethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.06 |
| Formel vikt | 238.9694 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?