missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
p-Azoxyanisole-d6 (O,O-dimethyl-d6), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Dimethoxyazoxybenzene-D6 (dimethoxy-D6) |
| CAS | 34172-21-9 |
| Molekylformel | C14 D6 H8 N2 O3 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Diazene, bis[4-(methoxy-d3)phenyl]-, 1-oxide, (1 Z)- (9 CI, ACI), Azoxybenzene, 4,4'-di(methoxy-d3)- (8 CI), Diazene, bis[4-(methoxy-d3)phenyl]-, 1-oxide, (Z)- (ZCI), Methyl-deuterated p-azoxyanisole, p-Azoxyanisole-α,α,α,α',α',α'-d6, 4,4'-Dimethoxyazoxybenzene-D6 (dimethoxy-D6), 4,4'-Dimethoxyazoxybenzene-D6 (dimethoxy-D6), 4,4'-Dimethoxyazoxybenzene-D6 (dimethoxy-D6), 4,4'-Dimethoxyazoxybenzene-D6 (dimethoxy-D6) |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H14N2O3/c1-18-13-7-3-11(4-8-13)15-16(17)12-5-9-14(19-2)10-6-12/h3-10 H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccc(cc1)N=[N+]([O-])c2ccc(OC([2 H])([2 H])[2 H])cc2 |
| IUPAC-namn | oxido-[4-(trideuteriomethoxy)phenyl]-[4-(trideuteriomethoxy)phenyl]iminoazanium |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.31 |
| Formel vikt | 264.138 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?