Läs mer
p-Benzoquinone, 98+%
Produktkod. p-7021004
Kvantitet:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
5000g
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11468690
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13162.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 106-51-4 | C6H4O2 | 108.096 g/mol
p-bensokinon används som en dienofil i Diels-Alder cykloadditioner för att framställa naftokinoner och 1,4-fenantrenedioner. Det fungerar som ett dehydreringsreagens och ett oxidationsmedel i syntetisk organisk kemi. I Thiele-Winter-reaktionen är den involverad i framställningen av triacetat av hydroxikinol genom att reagera med ättiksyraanhydrid och svavelsyra. Det används också vid syntes av bromadol och för att undertrycka dubbelbindningsmigrering under olefinmetatesreaktioner. Det används som en föregångare till hydrokinon som finner tillämpning inom fotografi och som ett reduktionsmedel och en antioxidant i gummiproduktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
p-bensokinon används som en dienofil i Diels-Alder cykloadditioner för att framställa naftokinoner och 1,4-fenantrenedioner. Det fungerar som ett dehydreringsreagens och ett oxidationsmedel i syntetisk organisk kemi. I Thiele-Winter-reaktionen är den involverad i framställningen av triacetat av hydroxikinol genom att reagera med ättiksyraanhydrid och svavelsyra. Det används också vid syntes av bromadol och för att undertrycka dubbelbindningsmigrering under olefinmetatesreaktioner. Det används som en föregångare till hydrokinon som finner tillämpning inom fotografi och som ett reduktionsmedel och en antioxidant i gummiproduktion.
Löslighet Löslig i
vatten, etanol, eter, metanol, bensen, aceton och etylacetat.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Inkompatibel och reagerar häftigt med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-51-4
Molekylformel C6H4O2
Molekylvikt (g/mol) 108.096
MDL-nummer MFCD00001591
InChI-nyckel AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-benzoquinone, benzoquinone, quinone, 1,4-benzoquinone, p-quinone, chinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, cyclohexadienedione, para-quinone, 1,4-benzoquine
PubChem CID 4650
ChEBI CHEBI:16509
IUPAC-namn cyklohexa-2,5-dien-1,4-dion
LEDER C1=CC(=O)C=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Benzoquinone
Smältpunkt 112°C to 115°C
Densitet 1.318
Kokpunkt ∼180°C (sublimation)
Flampunkt 77°C (171°F)
Analysprocentintervall ≥98%
Odör Pungent
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2587
Beilstein 773967
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,8074
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol,ether,methanol,benzene,acetone and ethyl acetate.
Formel vikt 108.1
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • p-Benzoquinone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Quinone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.