Läs mer
p-Benzoquinon, TRC
Produktkod. 30137382
Change view
Kvantitet:
1 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137382 1 g
30137578 50 g
30008365 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137382 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2065801G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-51-4
Molekylformel C6 H4 O2
Molekylvikt (g/mol) 108.09
Synonym p-Benzoquinone (8CI), 1,4-Benzoquinone, 1,4-Cyclohexadienedione, Chinone, Inhibitor PBQ, NSC 36324, PBQ, PBQ 2, Quinone, Stearer PBQ, p-Quinone
IUPAC-namn cyklohexa-2,5-dien-1,4-Díon
LEDER O=C1C=CC(=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Benzoquinone
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
Formel vikt 108.0211
Procent renhet >95%