missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
p-Benzyloxybenzyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Benzyloxybenzyl Alcohol |
| CAS | 836-43-1 |
| Molekylformel | C14H14O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | (4-Benzyloxyphenyl)methanol, 4-(Benzyloxy)benzyl Alcohol, 4-(Phenylmethoxy)benzenemethanol, NSC 131675 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O2/c15-10-12-6-8-14(9-7-12)16-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15H,10-11H2 |
| LEDER | OCc1ccc(OCc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-namn | (4-phenylmethoxyphenyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.26 |
| Formel vikt | 214.0994 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?