Läs mer
p-Bifenylacetonitril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Biphenylacetonitrile |
| CAS | 31603-77-7 |
| Molekylformel | C14H11N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | [1,1'-Biphenyl]-4-acetonitrile, (4-Biphenylyl)-acetonitrile, 4-Biphenylacetonitrile, 4-Biphenylylacetonitrile, 4-Cyanomethylbiphenyl, 4-Phenylbenzylcyanide, 4-Phenylphenylacetonitrile, NSC 114981, p-Biphenylacetonitrile, p-Biphenylylacetonitrile, α-(4-Biphenylyl)acetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11N/c15-11-10-12-6-8-14(9-7-12)13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10H2 |
| LEDER | [Br-].Nc1cc2c(cc1)c3c(cc(N)cc3)c(c4ccccc4)[n+]2C |
| IUPAC-namn | 2-(4-fenylfenyl)acetonitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.24 |