Läs mer
p-Bifenylacetonitril, TRC
Produktkod. 30335448
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30335448 5 g
1 options
Produktkod. 30335448 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB3978305G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Biphenylacetonitrile
CAS 31603-77-7
Molekylformel C14H11N
Kvantitet 5 g
Synonym [1,1'-Biphenyl]-4-acetonitrile, (4-Biphenylyl)-acetonitrile, 4-Biphenylacetonitrile, 4-Biphenylylacetonitrile, 4-Cyanomethylbiphenyl, 4-Phenylbenzylcyanide, 4-Phenylphenylacetonitrile, NSC 114981, p-Biphenylacetonitrile, p-Biphenylylacetonitrile, α-(4-Biphenylyl)acetonitrile
InChI formel InChI=1S/C14H11N/c15-11-10-12-6-8-14(9-7-12)13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10H2
LEDER [Br-].Nc1cc2c(cc1)c3c(cc(N)cc3)c(c4ccccc4)[n+]2C
IUPAC-namn 2-(4-fenylfenyl)acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 193.24