missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
p-Bromofluorobenzene-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Bromofluorobenzene-d4 |
| CAS | 50592-31-9 |
| Molekylformel | C6 D4 Br F |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-Bromo-6-fluoro-benzene-1,2,4,5-d4, 4-Bromofluorobenzene-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c([2H])c1F |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.02 |
| Formel vikt | 177.9731 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?