Läs mer
p-bromfenol, 99,5 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11419041 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419041 250 g 250g
1 options
Produktkod. 11419041 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215489083
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Bromophenol
CAS 106-41-2
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.995
Molekylformel C6H5BrO
Kvantitet 250 g
Synonym p-bromophenol, phenol, 4-bromo, p-bromohydroxybenzene, 4-bromo-phenol, p-bromophenic acid, phenol, p-bromo, para-bromophenol, 4-bromo phenol, unii-lao4j0183i, ccris 632
InChI-nyckel GZFGOTFRPZRKDS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1O)Br
IUPAC-namn 4-bromfenol
Molekylvikt (g/mol) 173.009
PubChem CID 7808
Formel vikt 173.01
Fysisk form Kristallint pulver