Läs mer
MedChemExpress (-)-p-Bromotetramisole oxalate
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Biochemical Assay Reagents |
| CAS | 62284-79-1 |
| Synonym | L-p-Bromotetramisole oxalate ∣ 6-Bromolevamisole oxalate |
| Löslighet | DMSO : ≥ 29 mg/mL (77.70 mM) |
| Innehåll och lagring | 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Frakt skick | Room temperature |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylvikt (g/mol) | 373.22 g/mol |
| Mål | HBV |