Läs mer
p-Butylibuprofen natriumsalt, TRC
Produktkod. 17990905
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17990905 25 mg
17961815 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17990905 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69220025MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C13 H17 O2 . Na
Molekylvikt (g/mol) 228.26
Synonym (2RS)-2-(4-Butylphenyl)propanoic acid sodium salt, 4-Butyl-α-methylbenzeneacetic acid sodium salt, 2-(4-Butylphenyl)propanoic acid sodium salt, 2-(4-n-Butylphenyl)propionic acid sodium salt, 2-(p-Butylphenyl)propionic acid sodium salt, p-Butylhydratropic acid sodium salt, p-Butyl Ibuprofen sodium, 2-(4-n-Butylphenyl)propionic Acid Sodium Salt, Ibuprofen EP Impurity B
IUPAC-namn natrium; 2-(4-butylfenyl)propanoat
LEDER [Na+].CCCCc1ccc(cc1)C(C)C(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Butyl Ibuprofen Sodium Salt
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C13H18O2.Na/c1-3-4-5-11-6-8-12(9-7-11)10(2)13(14)15;/h6-10H,3-5H2,1-2H3,(H,14,15);/q;+1/p-1
Formel vikt 228.1126