Läs mer
p-Butyl Ibuprofen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-(4-Butylphenyl)propanoic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O2/c1-3-4-5-11-6-8-12(9-7-11)10(2)13(14)15/h6-10H,3-5H2,1-2H3,(H,14,15) |
| Formel vikt | 206.1307 |
| Procent renhet | >95% |