Läs mer
p-Chlonixin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Chlonixin |
| CAS | 36752-40-6 |
| Molekylformel | C13 H11 Cl N2 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-[(5-Chloro-2-methylphenyl)amino]-3-pyridinecarboxylic acid, 2-(2-Methyl-5-chloroanilino)nicotinic acid, 5-Chloroclonixin |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClN2O2/c1-8-4-5-9(14)7-11(8)16-12-10(13(17)18)3-2-6-15-12/h2-7H,1H3,(H,15,16)(H,17,18) |
| LEDER | Cc1ccc(Cl)cc1Nc2ncccc2C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(5-chloro-2-methylanilino)pyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.69 |
| Formel vikt | 262.0509 |