Läs mer
p-Chloranil, 97%
Produktkod. 11425593
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425593 25 g 25g
11435593 100 g 100g
11445593 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425593 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13495.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 118-75-2 | C6Cl4O2 | 245.86 g/mol
p-kloranil används som färgämnesmellanprodukt, oxidationsmedel, vulkaniseringsmedel och dehydreringsreagens. Den används också för att tillverka kloranilelektroder för pH-mätningar. Vidare tjänar den som en väteacceptor och används för aromatiseringsreaktioner såsom omvandling av cyklohexadiener till bensenderivaten. Den används för att testa den sekundära aminen. Utöver detta används det som en prekursor för att framställa diaziquon, som används som ett cancerkemoterapeutiskt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
p-kloranil används som färgämnesmellanprodukt, oxidationsmedel, vulkaniseringsmedel och dehydreringsreagens. Den används också för att tillverka kloranilelektroder för pH-mätningar. Vidare tjänar den som en väteacceptor och används för aromatiseringsreaktioner såsom omvandling av cyklohexadiener till bensenderivaten. Den används för att testa den sekundära aminen. Utöver detta används det som en prekursor för att framställa diaziquon, som används som ett cancerkemoterapeutiskt medel.
Löslighet
Löslig i eter och aceton. Något löslig i kloroform, dimetylformamid, lösningsmedelsnafta, bensen, koldisulfid och koltetraklorid. Olösligt i vatten, kall petroleumeter, metanol, dibutylftalat och kall alkohol.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-75-2
Molekylformel C6Cl4O2
Molekylvikt (g/mol) 245.86
MDL-nummer MFCD00001594
InChI-nyckel UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloranil, p-chloranil, tetrachloro-p-benzoquinone, tetrachloro-1,4-benzoquinone, tetrachlorobenzoquinone, spergon, coversan, reranil, vulklor, 2,3,5,6-tetrachloro-1,4-benzoquinone
PubChem CID 8371
ChEBI CHEBI:36703
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetraklorcyklohexa-2,5-dien-1,4-dion
LEDER ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Chloranil
Smältpunkt ∼290°C (sublimation)
Densitet 1.97
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 393006
Merck Index 14,2078
Löslighetsinformation Soluble in ether and acetone. Slightly soluble in chloroform,dimethylformamide,solvent naphtha,benzene,carbon disulfide and carbon tetrachloride. Insoluble in water,cold petroleum ether,methanol,dibutyl phthalate and cold alcohol.
Formel vikt 245.88
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • p-Chloranil
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3,5,6-Tetrachloro-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.