Läs mer
p-Chloranil, 97%
Produktkod. 11445593
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11445593
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13495.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 118-75-2 | C6Cl4O2 | 245.86 g/mol
p-kloranil används som färgämnesmellanprodukt, oxidationsmedel, vulkaniseringsmedel och dehydreringsreagens. Den används också för att tillverka kloranilelektroder för pH-mätningar. Vidare tjänar den som en väteacceptor och används för aromatiseringsreaktioner såsom omvandling av cyklohexadiener till bensenderivaten. Den används för att testa den sekundära aminen. Utöver detta används det som en prekursor för att framställa diaziquon, som används som ett cancerkemoterapeutiskt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
p-kloranil används som färgämnesmellanprodukt, oxidationsmedel, vulkaniseringsmedel och dehydreringsreagens. Den används också för att tillverka kloranilelektroder för pH-mätningar. Vidare tjänar den som en väteacceptor och används för aromatiseringsreaktioner såsom omvandling av cyklohexadiener till bensenderivaten. Den används för att testa den sekundära aminen. Utöver detta används det som en prekursor för att framställa diaziquon, som används som ett cancerkemoterapeutiskt medel.
Löslighet
Löslig i eter och aceton. Något löslig i kloroform, dimetylformamid, lösningsmedelsnafta, bensen, koldisulfid och koltetraklorid. Olösligt i vatten, kall petroleumeter, metanol, dibutylftalat och kall alkohol.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-75-2
Molekylformel C6Cl4O2
Molekylvikt (g/mol) 245.86
MDL-nummer MFCD00001594
InChI-nyckel UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloranil, p-chloranil, tetrachloro-p-benzoquinone, tetrachloro-1,4-benzoquinone, tetrachlorobenzoquinone, spergon, coversan, reranil, vulklor, 2,3,5,6-tetrachloro-1,4-benzoquinone
PubChem CID 8371
ChEBI CHEBI:36703
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetraklorcyklohexa-2,5-dien-1,4-dion
LEDER ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Chloranil
Smältpunkt ∼290°C (sublimation)
Densitet 1.97
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 393006
Merck Index 14,2078
Löslighetsinformation Soluble in ether and acetone. Slightly soluble in chloroform,dimethylformamide,solvent naphtha,benzene,carbon disulfide and carbon tetrachloride. Insoluble in water,cold petroleum ether,methanol,dibutyl phthalate and cold alcohol.
Formel vikt 245.88
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • p-Chloranil
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: p-Chloranil
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.