Läs mer
p-Kloroacetofenon, TRC
Produktkod. 30368162
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30368162 100 g
1 options
Produktkod. 30368162 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC363385100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Chloroacetophenone
CAS 99-91-2
Molekylformel C8H7ClO
Kvantitet 100 g
Synonym 1-(4-Chlorophenyl)-1-ethanone, 1-(4-Chlorophenyl)ethanone, 1-(p-Chlorophenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-chlorobenzene, 1-Chloro-4-acetylbenzene, 4-Acetyl-1-chlorobenzene, 4-Acetylchlorobenzene, 4-Acetylphenyl chloride, 4-Chloro-1-acetylbenzene, 4-Chlorobenzene Methyl Ketone, 4-Chlorohypnone, 4-Chlorophenyl Methyl Ketone, 4'-Chloroacetophenone, Methyl 4-Chlorophenyl Ketone, Methyl p-Chlorophenyl Ketone, NSC 6115, p-Acetylchlorobenzene, p-Chloroacetophenone, p-Chlorohypnone, p-Chlorophenyl Methyl Ketone, 1-(4-chlorophenyl)-ethanone
InChI formel InChI=1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
LEDER CC(=O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn 1-(4-klorofenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 154.59
Formel vikt 154.0185