Läs mer
p-Chloroaniline Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30356051
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30356051 10 g
1 options
Produktkod. 30356051 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36445010G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Chloroaniline hydrochloride
CAS 20265-96-7
Molekylformel C6 H6 Cl N . Cl H
Kvantitet 10 g
Synonym Benzenamine, 4-chloro-, hydrochloride (1:1), Aniline, p-chloro-, hydrochloride (8CI), Benzenamine, 4-chloro-, hydrochloride (9CI), 4-Chloroaniline hydrochloride, 4-Chloroaniline monohydrochloride, 4-Chloroanilinium chloride, 4-Chlorobenzenamine hydrochloride, 4-Chlorophenylammonium chloride, p-Chloroaniline hydrochloride, p-Chloroanilinium chloride, p-Chlorophenylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H6ClN.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h1-4H,8H2;1H
LEDER Cl.Nc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn 4-chloroaniline;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 164.03
Formel vikt 162.9956