Läs mer
p-Chlorobenzoic Acid, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16369717 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16369717 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 16369717 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S835
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
p-Chlorobenzoic acid74-11-31000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Chlorobenzoic acid
Förpackning 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 74-11-3, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C7H5ClO2
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)O)Cl
IUPAC-namn 4-chlorobenzoic acid
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 156.565
PubChem CID 6318
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:30747
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only