missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
p-Chlorobenzylbenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Chlorobenzylbenzene |
| CAS | 831-81-2 |
| Molekylformel | C13H11Cl |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 1-Chloro-4-(phenylmethyl)benzene, (p-chlorophenyl)phenylmethane, (4-Chlorophenyl)phenylmethane, (p-Chlorophenyl)phenylmethane, 1-Benzyl-4-chlorobenzene, 1-Chloro-4-benzylbenzene, 4-Benzylchlorobenzene, 4-Chlorodiphenylmethane, NSC 83166, Phenyl(p-chlorophenyl)methane, p-Chlorodiphenylmethane |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11Cl/c14-13-8-6-12(7-9-13)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2 |
| LEDER | Clc1ccc(Cc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-benzyl-4-chlorobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.68 |
| Formel vikt | 202.0549 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?