Läs mer
p-klorfenol, MP Biomedicals
Produktkod. 11407504 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11407504 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11407504 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520559680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 SEK
    514.11 SEK / 100g
    Save 25.89 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Chlorophenol
CAS 106-48-9
Molekylformel C6H5ClO
Kvantitet 100 g
Synonym p-chlorophenol, parachlorophenol, phenol, 4-chloro, 4-hydroxychlorobenzene, phenol, p-chloro, applied 3-78, 4-monochlorophenol, p-chlorophenic acid, p-chlorfenol, 4-chloro-1-hydroxybenzene
InChI-nyckel WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1O)Cl
IUPAC-namn 4-klorfenol
Molekylvikt (g/mol) 128.555
PubChem CID 4684
ChEBI CHEBI:28078
Formel vikt 128.56