missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
p-Chlorophenyl Cyclopentyl Ketone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Chlorophenyl Cyclopentyl Ketone |
| CAS | 2204-98-0 |
| Molekylformel | C12H13ClO |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (4-Chlorophenyl)cyclopentylmethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13ClO/c13-11-7-5-10(6-8-11)12(14)9-3-1-2-4-9/h5-9H,1-4H2 |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)C(=O)C2CCCC2 |
| IUPAC-namn | (4-chlorophenyl)-cyclopentylmethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.68 |
| Formel vikt | 208.0655 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?